Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Rød Kasket, Sort Ring, CAT Serum Clot Activator, Steril
Artikelnummer. 15402540
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 ml
Lukningsfarve:
Rød med sort ring
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
15402540 3 ml Rød med sort ring
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15402540 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454095
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Indeholder indervæg belagt med mikroskopiske silicapartikler for at aktivere koagulation.
  • Serumrørets indervæg er specielt belagt med mikroskopiske silicapartikler, som aktiverer koagulationsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vacuette Rør
Tilsætningsstof CAT Serum Clot Activator
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Lukningsfarve Rød med sort ring
Længde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm