Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, lavendelkasket, sort ring, K2E K2EDTA, steril
Artikelnummer. 13048742
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
Lukningsfarve:
Lavendel
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
13048742 6 ml Lavendel
1 options
Artikelnummer. 13048742 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 456023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2711.87 DKK
    2123.67 DKK / Pakke med 1200
    Spare 588.20 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Den indre væg er dækket af antikoagulant, som binder calciumioner og afbryder størkning.
  • Den indvendige væg er belagt med spraytørret K2E K2EDTA som antikoagulant for at binde calciumioner og afbryde koagulationskaskaden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vacuette Rør
Tilsætningsstof K2 E K2 EDTA
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Lukningsfarve Lavendel
Længde (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm