Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Green Cap, Green Ring, Sodium Heparin, Sterile
Beskrivelse
- Inner wall is coated with spray-dried sodium heparin, which acts as an anticoagulant to block the clotting cascade.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blood Collection Tube |
| Tilsætningsstof | Sodium Heparin |
| Sterilitet | Sterile |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Lukningsfarve | Grøn med grøn ring |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |