Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Lavendel Cap-Hvid Ring, K2E K2EDTA, Steril
Artikelnummer. 15402530
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Lukningsfarve:
Lavendel med hvid ring
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
15402530 2 ml Lavendel med hvid ring
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15402530 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.10 DKK
    75.62 DKK / Pakke med 50
    Spare 52.48 DKK
    40% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Indvendig væg er belagt med antikoagulant, der binder calciumioner og afbryder koagulation.
  • Indvendig væg er belagt med spraytørret K2E K2EDTA som antikoagulant for at binde calciumioner og afbryde koaguleringskaskaden.
  • Indvendig væg er belagt med spraytørret K2E K2EDTA som antikoagulant for at binde calciumioner og afbryde koaguleringskaskaden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vacuette Rør
Tilsætningsstof K 2 EK 2 EDTA
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Lukningsfarve Lavendel med hvid ring
Længde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm