Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ Glukoseblodindsamlingsrør
Beskrivelse
VACUETTE™ Glukoseopsamlingsrør er ideelle til glukosebestemmelse. De indeholder natriumfluorid som stabilisator med valg mellem kaliumoxalat, K3EDTA eller natriumheparin som antikoagulant. FC Mix-røret VACUETTE™ muliggør nøjagtig måling af blodsukkerniveauet i levende tilstand, hvilket gør det særligt velegnet til diagnosticering af diabetes mellitus.
- Rør leveres i pakker med 50 stykker
- Fås med kaliumoxalat, K3EDTA eller natriumheparin som antikoagulant
- Fremstillet af næsten ubrydelig PET plastik
- De giver forbedret sikkerhed og hygiejne under prøveindsamlingsprocedurer med den fordel, at de er glasklare
- CE-mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | FC Mix |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Push Cap |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsfarve | Lyserød |
| Mængde | 1200: 50/pakke 24 pakker |
| Til brug med (applikation) | Blodindsamling |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- VACUETTE® Rør FC Mix
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.