Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette™ Lavt volumen blodopsamlingsrør
Artikelnummer. 15393831
Skift visning
Lukningsfarve:
Lavendel
Artikelnummer. Lukningsfarve
15393831 Lavendel
1 options
Artikelnummer. 15393831 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454052
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Produkttype Lavt volumen blodopsamlingsrør
Tilsætningsstof K 2 EDTA
Materiale PET
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Lukningsfarve Lavendel
Rørstørrelse 13 x 75 mm
Til brug med (applikation) Blodopsamling
compliance-icons
Produktidentifikator
  • VACUETTE K2E K2EDTA Sep Blood Collection Tube
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylendiaminetetraacetic Acid Dipotassium Dihydrate K2EDTA