Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette Low Draw Volume Tube
Artikelnummer. 13048632
Skift visning
Lukningsfarve:
Lavendel
Artikelnummer. Lukningsfarve
13048632 Lavendel
1 options
Artikelnummer. 13048632 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2542.38 DKK
    1990.94 DKK / Pakke med 1200
    Spare 551.44 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Produkttype Vacuette Tube
Tilsætningsstof K2 EDTA
Sterilitet Sterile
Lukketype Cap
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Lukningsfarve Lavendel
Rørstørrelse 13 x 75 mm
Til brug med (applikation) For the examin ation of whole blood in haematology