Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette™ LH blodprøverør
Artikelnummer. 13038652
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
Lukningsfarve:
Grøn med gul ring
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
13038652 50 pmol RNA pr. reaktion Grøn med gul ring
1 options
Artikelnummer. 13038652 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3328.50 DKK
    1990.94 DKK / Pakke med 1200
    Spare 1337.56 DKK
    40% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Vacuette™ Blodopsamlingsrør har sat standarden på nutidens markedsplads. De giver forbedret sikkerhed og hygiejne under prøvetagningsprocedurer med den fordel, at de er så klare som glas.
  • Fremstillet af praktisk talt ubrydelig PET plast
  • Optisk klar som glas
  • Til klinisk kemiske blodanalyser
  • Belagt på indervæggen med spraytørret lithiumheparin som antikoagulant for at blokere koagulationskaskaden.
  • Forbedret sikkerhed og hygiejne under prøvetagningsprocedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Lithium Heparin
Materiale PET
Sterilitet Steril
Lukketype Skrue Top
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Lukningsfarve Grøn med gul ring
Rørstørrelse 13 mm x 75 mm