Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ K 3 EDTA blodprøverør
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
9 ml
Lukningsfarve:
Lavendel med sort ring
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
16 mm
Lukketype:
Sikkerheds-drejehætte
Sikkerhedstrækhætte
Beskrivelse
VACUETTE™ EDTA blodprøvetagningsrør bruges til bestemmelser i EDTA fuldblod til hæmatologi. Fås med K 2 EDTA, K 2 EDTA Separator og K 3 EDTA. VACUETTE™ K 3 EDTA-rør indeholder tri-kalium K3EDTA, som blokerer koagulationskaskaden.
- Tubes are supplied in packs of 50 pieces
- For venous blood collection
- Made out of virtually unbreakable PET plastic
- Improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
- Primarily in hematology
- Inner wall is coated with spray-dried K2EDTA which acts as an anticoagulant, binding calcium ions and interrupting the clotting cascade
- K2EDTA Blood Collection Tubes with Gel Separator and K3EDTA Blood Collection Tubes are available
- Pink caps for immunohematology are also available
- CE marked
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blood Collection Tube |
| Tilsætningsstof | K3 EDTA |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Sterile |
| Lukketype | Sikkerhedstrækhætte |
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Til brug med (udstyr) | VACUETTE™ Blood Collection Needles |
| Lukningsfarve | Lavendel med sort ring |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Rørstørrelse | 13 x 100 mm |
| Vis mere |