Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ K 3 EDTA blodprøverør
Artikelnummer. 15462520
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
9 ml
Lukningsfarve:
Lavendel med sort ring
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
16 mm
Lukketype:
Sikkerheds-drejehætte
Sikkerhedstrækhætte
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Diameter (metrisk) Udvendig Lukketype
15462520 4 ml Lavendel med sort ring 13 mm Sikkerhedstrækhætte
10081844 9 ml Lavendel med sort ring 16 mm Sikkerheds-drejehætte
15427650 4 ml Lavendel med sort ring 13 mm Sikkerhedstrækhætte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Product Code. 15462520 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 454021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.55 DKK
    54.03 DKK / Pakke med 50
    Spare 83.52 DKK
    60% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
VACUETTE™ EDTA blodprøvetagningsrør bruges til bestemmelser i EDTA fuldblod til hæmatologi. Fås med K 2 EDTA, K 2 EDTA Separator og K 3 EDTA. VACUETTE™ K 3 EDTA-rør indeholder tri-kalium K3EDTA, som blokerer koagulationskaskaden.
  • Rør leveres i pakker med 50 stk
  • Til venøs blodopsamling
  • Lavet af praktisk talt ubrydelige PET plast
  • Forbedret sikkerhed og hygiejne under prøvetagningsprocedurer med fordelen at være så klar som glas
  • Primært i hæmatologi
  • Indvendig væg er belagt med spraytørret K 2 EDTA, der virker som en antikoagulant, binder calciumioner og afbryder koagulationskaskaden
  • K 2 EDTA blodprøverør med gelseparator og K 3 EDTA blodprøverør er tilgængelige
  • Pink kasketter til immunhæmatologi er også tilgængelige
  • CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Blodopsamlingsrør
Tilsætningsstof K 3 EDTA
Materiale PET
Sterilitet Steril
Lukketype Sikkerhedstrækhætte
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Til brug med (udstyr) VACUETTE™ Blodprøvenåle
Lukningsfarve Lavendel med sort ring
Højde (metrisk) 75 mm
Rørstørrelse 13 x 75 mm
Til brug med (applikation) Blodopsamling
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • VACUETTE K3E K3EDTA Blood Collection Tube
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA K3