Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ K 3 EDTA blodprøverør
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
9 ml
Lukningsfarve:
Lavendel med sort ring
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
16 mm
Lukketype:
Sikkerheds-drejehætte
Sikkerhedstrækhætte
Beskrivelse
VACUETTE™ EDTA blodprøvetagningsrør bruges til bestemmelser i EDTA fuldblod til hæmatologi. Fås med K 2 EDTA, K 2 EDTA Separator og K 3 EDTA. VACUETTE™ K 3 EDTA-rør indeholder tri-kalium K3EDTA, som blokerer koagulationskaskaden.
- Rør leveres i pakker med 50 stk
- Til venøs blodopsamling
- Lavet af praktisk talt ubrydelige PET plast
- Forbedret sikkerhed og hygiejne under prøvetagningsprocedurer med fordelen at være så klar som glas
- Primært i hæmatologi
- Indvendig væg er belagt med spraytørret K 2 EDTA, der virker som en antikoagulant, binder calciumioner og afbryder koagulationskaskaden
- K 2 EDTA blodprøverør med gelseparator og K 3 EDTA blodprøverør er tilgængelige
- Pink kasketter til immunhæmatologi er også tilgængelige
- CE-mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blodopsamlingsrør |
| Tilsætningsstof | K 3 EDTA |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Sikkerhedstrækhætte |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Til brug med (udstyr) | VACUETTE™ Blodprøvenåle |
| Lukningsfarve | Lavendel med sort ring |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Rørstørrelse | 13 x 75 mm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: EDTA K3