Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ K 3 EDTA blodprøverør
Artikelnummer. 10081844
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
9 ml
Lukningsfarve:
Lavendel med sort ring
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
16 mm
Lukketype:
Sikkerheds-drejehætte
Sikkerhedstrækhætte
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Diameter (metrisk) Udvendig Lukketype
10081844 9 ml Lavendel med sort ring 16 mm Sikkerheds-drejehætte
15462520 4 ml Lavendel med sort ring 13 mm Sikkerhedstrækhætte
15427650 4 ml Lavendel med sort ring 13 mm Sikkerhedstrækhætte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081844 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 455036
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
VACUETTE™ EDTA blodprøvetagningsrør bruges til bestemmelser i EDTA fuldblod til hæmatologi. Fås med K 2 EDTA, K 2 EDTA Separator og K 3 EDTA. VACUETTE™ K 3 EDTA-rør indeholder tri-kalium K3EDTA, som blokerer koagulationskaskaden.
  • Rør leveres i pakker med 50 stk
  • Til venøs blodopsamling
  • Lavet af praktisk talt ubrydelige PET plast
  • Forbedret sikkerhed og hygiejne under prøvetagningsprocedurer med fordelen at være så klar som glas
  • Primært i hæmatologi
  • Indvendig væg er belagt med spraytørret K 2 EDTA, der virker som en antikoagulant, binder calciumioner og afbryder koagulationskaskaden
  • K 2 EDTA blodprøverør med gelseparator og K 3 EDTA blodprøverør er tilgængelige
  • Pink kasketter til immunhæmatologi er også tilgængelige
  • CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blodopsamlingsrør
Tilsætningsstof K 3 EDTA
Materiale PET
Sterilitet Steril
Lukketype Sikkerheds-drejehætte
Kapacitet (metrisk) 9 ml
Til brug med (udstyr) VACUETTE™ Blodprøvenåle
Lukningsfarve Lavendel med sort ring
Højde (metrisk) 100 mm
Rørstørrelse 16 x 100 mm
Til brug med (applikation) Blodopsamling
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm