Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes
Artikelnummer. 13038682
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
6 ml
Lukketype:
Ikke-rillet trækhætte
Tilsætningsstof:
Lithiumheparin
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Tilsætningsstof
13038682 2 ml Ikke-rillet trækhætte Lithiumheparin
13048762 6 ml Ikke-rillet trækhætte Lithiumheparin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13038682 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454237
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VACUETTE™ Heparin Blood Collection Tubes have a green top and contain spray-dried lithium, sodium or ammonium heparin on the inner walls and are usedin clinical chemistry, immunology and serology. The anticoagulant heparin activates antithrombin, which blocks the clotting cascade and thus produces a whole blood/plasma sample.
  • Tubes are supplied in packs of 50 pieces
  • For venus blood collection
  • Primarily used for drawing blood for chemistry and immunochemistry testing
  • Made out of virtually unbreakable PET plastic
  • Provides improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
  • VACUETTE™ Lithium Heparin Blood Collection Tubes are also available with a gel separator
  • Heparin tubes from Greiner Bio-One are available in: LH Lithium Heparin, LH Lithium Heparin Sep and NH Sodium Heparin.
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blood Collection Tube
Tilsætningsstof Lithiumheparin
Materiale PET
Sterilitet Sterile
Lukketype Ikke-rillet trækhætte
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Til brug med (udstyr) VACUETTE™ Blood Collection Needles
Lukningsfarve Green with Black Ring
Højde (metrisk) 75 mm
Rørstørrelse 13 x 75 mm
Til brug med (applikation) Blood Collection
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm