Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette™ Glukoseblodopsamlingsrør FE natriumfluorid/K3EDTA
Beskrivelse
- Fremstillet af næsten ubrydelig PET plastik
- Optisk klart som glas
- Indeholder natriumfluorid som glykolysehæmmer
- Antikoagulant K3EDTA forhindrer blodets størkning
- Citrat/citronsyre-buffer sænker pH-værdien i prøven umiddelbart efter blodudtagning, hvilket fører til øjeblikkelig stabilisering af glukosen
- Forbedret sikkerhed og hygiejne under prøveindsamlingsprocedurer
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Natriumfluorid/K3 EDTA |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Skruetop |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Lukningsfarve | Grå med hvid ring |
| Rørstørrelse | 13 mm x 75 mm |
| Til brug med (applikation) | Blodsukkeranalyse |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X1200 Blood tube Vacuette Glucose EDTA/NaFl pack of 1,200 tubes grey cap 2mL
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate, Sodium Fluoride