Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ FC Mix blodindsamlingsrør
Beskrivelse
- Fremstillet af næsten ubrydelig PET plastik
- Optisk klart som glas
- Effektiv glykolysehæmning til præcis bestemmelse af blodsukkerindholdet
- Pulvertilsætninger sikrer ingen fortyndingseffekter
- Forbedret sikkerhed og hygiejne under prøveindsamlingsprocedurer
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Natriumfluorid, natrium EDTA |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Lukningsfarve | Lyserød med sort ring |
| Rørstørrelse | 13 mm x 75 mm |
| Til brug med (applikation) | Blodsukkeranalyse |
| Etikettype | Klarhed |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Vacuette FC Mix Tube
- Advarsel||Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- alvorlige øjenskader
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge