Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette™ CDPA blodindsamlingsrør
Beskrivelse
- Fremstillet af næsten ubrydelig PET plastik
- Optisk klart som glas
- Indeholder CPDA-opløsning (citratphosphatdextroseadenin)
- Velegnet til blodtypebestemmelse og cellebevarelse takket være de cellestabiliserende egenskaber
- Forbedret sikkerhed og hygiejne under prøveindsamlingsprocedurer
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | CPDA-opløsning (citratfosfat dextrose adenin) |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Push Cap |
| Kapacitet (metrisk) | 9 ml |
| Lukningsfarve | Gul med sort ring |
| Rørstørrelse | 16 x 100 mm |
| Til brug med (applikation) | Blodtypetype |