Få mere at vide
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltreringsenheder
Artikelnummer. p-7089790
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Diameter (metrisk):
60 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 17134371
Brand: Cytiva 4622
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Innovative flaskefiltre til hurtig vakuumfiltrering af 100 ml til 5 l vandige opløsninger.
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Supor (Hydrofil PES)
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 60 cm 2
Diameter (metrisk) 90 mm