Få mere at vide
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltreringsenheder
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Diameter (metrisk):
60 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Supor (Hydrofil PES) |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 30 cm 2 |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |