Få mere at vide
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltreringsenheder
Beskrivelse
- Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Supor (Hydrofil PES) |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 60 cm 2 |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |