Få mere at vide
Cytiva VacuCap™ 90 PF vakuumfiltreringsenheder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17154371
Skift visning
Diameter (metrisk):
60 mm
90 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
17154371 90 mm
17194371 60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17154371 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 4628
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Innovative flaskefiltre til hurtig vakuumfiltrering af 100 ml til 5 l vandige opløsninger.
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) Supor (Hydrofil PES)
Porestørrelse 0,8/0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 60 cm 2
Diameter (metrisk) 90 mm