Få mere at vide
Cytiva VacuCap™ 60 Vakuumfiltreringsenheder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17134821
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
Artikelnummer. Porestørrelse
17134821 0,2μ m
1 options
Artikelnummer. 17134821 Leverandør Cytiva Leverandørnr. TA4632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.00 DKK
    2915.24 DKK / Pakke med 10
    Spare 199.76 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern endotoksin fra vand, buffer, neutrale sukkerarter og visse biologiske opløsninger.
  • Ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stik 1/4 in. slangemodhag indvendig tilspidsning
Materiale (membran) Hydrofil PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 10/Pk.
Diameter (metrisk) 60 mm