Få mere at vide
Integra Biosciences™ Vacuboy Håndoperatør
Artikelnummer. 10565942
Skift visning
:
Til brug med: Vakuumbaseret aspiration af væske
Artikelnummer.
10565942 Til brug med: Vakuumbaseret aspiration af væske
1 options
Artikelnummer. 10565942 Leverandør Integra Biosciences™ Leverandørnr. 155510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konverter enhver vakuumkilde til et brugervenligt aspirationssystem. Integra Biosciences™ Vacuboy™ Håndoperatører er alsidige aspirationsværktøjer til aspiration af væsker fra stort set alle laboratoriekar.
VACUBOY håndoperatør med:
  • 1-kanals rustfri aspirationsadapter 40 mm
  • 1-kanals aspirationsadapter til engangsspidser med ejektor
  • Gummiadapter til Pasteurpipetter
VACUBOY er et alsidigt aspirationsværktøj, der omdanner enhver vakuumkilde til et brugervenligt aspirationssystem til at aspirere væsker fra stort set enhver laboratoriebeholder med et tryk på en knap og på en kontrolleret måde.
  • Håndstykket er forbundet til enhver tilgængelig vakuumkilde ved hjælp af silikoneslange og udstyret med en af de forskellige aspirationsadaptere
  • Det perfekte match opnås, når VACUBOY er tilsluttet et VACUSAFE aspirationssystem
  • Det store udvalg af adaptere gør det muligt for VACUBOY at håndtere væsker fra alle rør, fade, flasker, T-kolber eller tallerkener med flere brønde, alt efter deres form og størrelse
  • Adaptere til aspiration med Pasteur-pipetter, serologiske pipetter, engangspipettespidser eller nåle i rustfrit stål
  • Multi-kanal adaptere til hurtig tømning af multi-brønd plader
  • Vakuumregulering med en berøringsfølsom knap for kontrolleret og jævn aspiration af væsker
  • Ergonomisk, perfekt egnet til lange arbejdsopgaver, produktive eller gentagne aspirationsopgaver
  • Anti-dryp system forhindrer lækage af flydende affald fra spidsen eller pipetten, hvilket reducerer forureningsrisici ved arbejde med biofarlige væsker
  • Autoklaverbar og steriliserbar, VACUBOY giver maksimal sikkerhed i laboratoriet ved arbejde med farligt biologisk flydende affald