Få mere at vide
IKA™ Vacstar Digital
Artikelnummer. 16228511 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Flowhastighed:
22 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
16228511 22 l/min.
1 options
Artikelnummer. 16228511 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020016236
På lager
Fire-kammer membranvakuumpumpe har høj sugekapacitet, lavt pladsbehov og høj servicevenlighed.
  • Indstillingen af parametrene udføres med en drejeknap over et digitalt display, der viser det aktuelle omdrejningstal
  • Automatiserede processer styres med vakuumcontrolleren VC 10
  • Analogt kabel medfølger ved levering af pumpen
  • Det anbefales at bruge VSE 1 vakuum sikkerhedsudledning
  • Forhindrer opløsningsmidler i at blive frigivet til den omgivende luft
  • Anvendes til tørre og oli-frie applikationer i laboratoriet
  • Pumpens membraner er særligt kemiske resistente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 370 x 150 x 375 mm
Materiale Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Watt 130 W
Vægt (metrisk) 11.5 kg
Produktlinje Vakuum pumpe
Flowhastighed 22 l/min.
Maksimalt tryk 1030 mbar
Spænding 100 til 240 V