Få mere at vide
IKA™ VACSTAR kontrol med UK stik
Shop alle IKA produkter
Flowhastighed:
22 l/min.
Beskrivelse
- Adskillelse, filtrering, fjernelse: VACSTAR tør 4-kammer membran vakuumpumpe er kraftfuld, modstandsdygtig over for kemikalier og lav vedligeholdelse. VACSTAR-styring er det ideelle system med dens integrerede vakuumcontroller og aftagelige display. Controlleren tilbyder en passende tilstand til den ønskede proces: fra automatisk til manuel drift, helt igennem til pumpning eller en evakuerings- og rengøringsfunktion.
- Højtydende sug
- VACSTAR har en fremragende sugeevne med sine 22 L/min. ved minimum 2 mbar.
- Integreret vakuumcontroller med aftagelig controller (WiCo)
- Afhængigt af applikationen kan du nemt vælge din driftstilstand enten ved at bruge den intuitive operatørmenu eller med fjernbetjening.
- For yderligere sikkerhed for brugere og miljø anbefaler vi at bruge VSE 1 vakuum sikkerhedsemissionskondensator, som forhindrer opløsningsmidler i at blive frigivet til rumluften. VSE 1 fås som tilbehør.
- Leveringsomfang
- WiCo VACSTAR kontrol
- Vakuumslange (1 m)
- WH11
- OS 1.0 WiCo strømforsyningsenhed
- USB Kabel - USB A til Micro-B, 2 m
- USB A - USB B kabel
- Skruetrækker
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 500 x 270 x 435 mm |
| Stiktype | Storbritannien |
| Flowhastighed | 22 l/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumpetype | Vakuumsystem |
| Spænding | 100 til 240 V |