missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vaccenic Acid, TRC

Artikelnummer. 30455105
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455105 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV070000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-Vaccenic Acid
CAS 693-72-1
Molekylær formel C18 H34 O2
Mængde 250 mg
Synonym 11-Octadecenoic acid','(E)- (8CI), Vaccenic acid (6CI), (11E)-11-Octadecenoic acid, (E)-11-Octadecenoic acid, (E)-Octadec-11-enoic acid, 11(E)-Octadecenoic acid, 11-trans-Octadecenoic acid, trans-11-Octadecenoic acid, trans-Vaccenic acid, trans-Δ11-Octadecenoic acid, trans-11-Octadecanoic Acid, 11-Octadecenoic acid','(11E)-
InChI formel InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+
SMIL CCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn (E)-octadec-11-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 282.46
Formel vægt 282.2559
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.