Få mere at vide
Vaccensyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30137495
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137495 1 g
30003725 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0700101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6198-58-9
Molekylær formel C19 H36 O2
Molekylvægt (g/mol) 296.49
Synonym trans-11-Octadecanoic acid methyl ester
IUPAC navn methyl (E)-oktadek-11-enoat
SMIL CCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-trans-vaccenate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
Formel vægt 296.2715