Få mere at vide
Vaccenic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vaccenic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 89296-48-0 |
| Molekylær formel | C20H38O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 11-Octadecenoic Acid Ethyl Ester, (E)-11-Octadecenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl Vaccenate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h9-10H,3-8,11-19H2,1-2H3/b10-9+ |
| SMIL | O=C(OCC)CCCCCCCCC/C=C/CCCCCC |
| IUPAC navn | ethyl (E)-octadec-11-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.51 |
| Formel vægt | 310.29 |