missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vaccenic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30449784
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449784 250 mg
30455482 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449784 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV070005250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vaccenic Acid Ethyl Ester
CAS 89296-48-0
Molekylær formel C20H38O2
Mængde 250 mg
Synonym 11-Octadecenoic Acid Ethyl Ester, (E)-11-Octadecenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl Vaccenate
InChI formel InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h9-10H,3-8,11-19H2,1-2H3/b10-9+
SMIL O=C(OCC)CCCCCCCCC/C=C/CCCCCC
IUPAC navn ethyl (E)-octadec-11-enoate
Molekylvægt (g/mol) 310.51
Formel vægt 310.29
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.