Få mere at vide
Vaborbactam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467968
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467968 10 mg -
16463897 50 mg -
16421899 1 mg 1mg
16400438 5 mg -
16467756 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16467968 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19930
MedChemExpress Vaborbactam (RPX7009) is a cyclic boronic acid pharmacophore β-lactamase inhibitor.
Vaborbactam (RPX7009) is a cyclic boronic acid pharmacophore β-lactamase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vaborbactam
Fysisk form Solid
CAS 1360457-46-0
Farve Gray
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H16BNO5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym RPX7009
Opløselighedsinformation H2O : 5.26 mg/mL (17.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C[C@@H]1CC[C@H](NC(CC2=CC=CS2)=O)B(O)O1
Molekylvægt (g/mol) 297.14
Formel vægt 297.14
Procent renhed 95.0%