Få mere at vide
Buerkle™ V4A rustfrit stål PharmaPicker
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
0,1 til 1,2 ml
1,25 til 2,50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til prøveudtagning af meget små mængder af meget potente, dyre eller aktive pulvere til analyse. De mindste prøvemængder fra 0,1 ml til 2,5 ml kan opsamles med PharmaPicker. Ved blot at udskifte volumenspidsen i opsamlingscylinderen til 0,1–1,2 ml eller 1,25–2,5 ml, ændres prøveudtagningsvolumenet.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,25 til 2,50 ml |
| Produkttype | PharmaPicker |
| Slutte | Elektropoleret |
| Til brug med (udstyr) | PharmaPicker Volumenhoveder 1,25 til 2,50 ml |
| Til brug med (applikation) | Små mængder pulver |
| Inkluderer | Opsamlingscylinder |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Håndtag Type | T-form |
| Længde (metrisk) | 60 cm |