Få mere at vide
Buerkle™ V4A rustfrit stål PharmaPicker
Artikelnummer. 10274524 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
0,1 til 1,2 ml
1,25 til 2,50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10274524
Brand: Buerkle™ 53461000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
V4A Stainless Steel PharmaPicker er til prøvetagning af meget små mængder meget potente, dyre eller aktive pulvere til analyse.
Til prøveudtagning af meget små mængder af meget potente, dyre eller aktive pulvere til analyse. De mindste prøvemængder fra 0,1 ml til 2,5 ml kan opsamles med PharmaPicker. Ved blot at udskifte volumenspidsen i opsamlingscylinderen til 0,1–1,2 ml eller 1,25–2,5 ml, ændres prøveudtagningsvolumenet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,1 til 1,2 ml
Produkttype PharmaPicker
Slutte Elektropoleret
Til brug med (applikation) Små mængder pulver
Inkluderer Opsamlingscylinder
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Håndtag Type T-form
Længde (metrisk) 60 cm