Få mere at vide
Buerkle™ V4A rustfrit stål Novartos Uno Pharma Zone Samplers (Triple-Sample)
Artikelnummer. 17250584 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
17250584 1400 mm -
17220584 600 mm -
17240584 1000 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17250584 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53581430
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til enhedsdosis-prøveudtagning. Det er nu muligt at udtage en tredobbelt prøve uden at indsætte lansen gentagne gange i bulkmaterialet.
  • Prøveindsatserne passer præcist og kan nemt udskiftes
  • Indsatser fås i volumener fra 0 til 4,0 ml
  • Indstiksdybderne kan let aflæses fra den lasergraverede dybdeskala
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
  • Rillefri og håndpoleret
  • 25 mmØ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pulverprøveudtager
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Længde (metrisk) 1400 mm
Bestil venligst indsatser separat!