Få mere at vide
Buerkle™ Forlængerstang til brug med Buerkle™ SiloPicker
Artikelnummer. 10574762 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10574762 50 cm Hver
10321282 100 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10574762 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53800508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 DKK
    510.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.92 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Buerkle™ V4A rustfrit stål forlængerstang til Buerkle™ SiloPicker gør det muligt at tage prøver fra dybder ned til 3,5 m.
  • Prøve ned til 3,5 m
  • Rustfrit stål AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Forlængerstang
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Udstyr til SiloPicker
Til brug med (udstyr) SiloPicker
Længde (metrisk) 50 cm