Beskrivelse
Kabel - USB Kabel til V4500 stregkodescanner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | USB til RJ50-1 kabel til V4500 stregkodelæser |
| Vægt (metrisk) | 0.06 kg |
| Vægt (engelsk) | 0.132 lb. |
| Til brug med (applikation) | Aktiv sporing, generel identifikation, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, mad- og drikkevareprocesmærkning, lager- og inspektionsmærkning |
| Til brug med (udstyr) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Stregkodescanner Kit (177229) |
| Længde (engelsk) | 3,28 fod |
| Type | Kabel |
| Alternativt varenummer | BRA-USB-RJ50-1 |