Få mere at vide
Brady™ V4500 stregkodescanner RS232 kabel
Længde (engelsk):
3,28 fod
9,19 fod
Beskrivelse
Kabel - RS232 Kabel til V4500 Stregkodescanner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | RS232 til RJ50-28 kabel til V4500 stregkodelæser |
| Vægt (metrisk) | 0.16 kg |
| Vægt (engelsk) | 0.353 lb. |
| Til brug med (applikation) | Aktiv sporing, generel identifikation, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, mad- og drikkevareprocesmærkning, lager- og inspektionsmærkning |
| Til brug med (udstyr) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Stregkodescanner Kit (177229) |
| Længde (engelsk) | 9,19 fod |
| Type | Kabel |
| Alternativt varenummer | BRA-RS-RJ50-28 |