Få mere at vide
Brady™ V4500 stregkodescannersæt
Artikelnummer. 30057756
Inkluderer:
V4500 Stregkodescanner
V4500 Stregkodescanner, V1200 batteri
V4500 stregkodescanner, V1300 holder, V1200 batteri, AC-adapter, strømkabel, USB 1 m kabel
Artikelnummer. 30057756
Brand: Brady™ 177229
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Robust design. Problemfri oplevelse. Digitaliser datafangst og automatiser dine arbejdsgange med lethed og nøjagtighed med V4500 stregkodescanneren.
  • Højhastigheds, omnidirektionel stregkodescanning gjort enkel.
  • Ideel til lagerstyring, kitverifikation, scanning og udskrivning og udpakningsapplikationer.
  • Proprietær Cortex Decoder-teknologi gør det muligt for scanneren nemt at læse små stregkoder samt skinnende og svært læselige overflader.
  • Automatiseret tastaturenhed og dynamisk brugergrænseflade lader dig gå fra opsætning til første scanning på få sekunder.
  • Dataparsing-funktion lader dig sortere og arrangere data præcis, som du vil– start med en simpel scanning og tilslut nemt skyen og dit ERP-system.
  • Tåler 6 fod fald (MIL-STD-810G).
Tekniske data
Oversigt V4500 Barcode Reader Kit
Batteridriftstid Op til 75.000 scanninger pr. opladning
Understøttede stregkodetyper BC412, Codabar, Kode 11, Kode 128, Kode 32, Kode 39, Kode 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 af 5, IATA 2 af 5, Interleaved 2 af 5, Matrix 2 af 5, MSI Plessey, NEC 2 af 5, Pharmacode, Plessey, Lige 2 af 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic
Dataoverførselsmetode Bluetooth™ 5 Lavenergi (klasse II)
Højde (metrisk) 75 mm
Højde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 152 mm
Bredde (engelsk) 5,98''
Dybde (metrisk) 113 mm
Dybde (engelsk) 4.449 in.
Vægt (metrisk) 1.38 kg
Opladningstid Opladning over vugge (0 til 100 %) 4 timer.
Vægt (engelsk) 3.042 lb.
Certificeringer/compliance CE, UKCA
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, generel identifikation
Feltvisning Højdensitetsfelt: 30° Vandret med 20° Lodret; Bredt felt: 50° Vandret med 33,50° Lodret
Fugtighed 5 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Inkluderer V4500 stregkodescanner, V1300 holder, V1200 batteri, AC-adapter, strømkabel, USB 1 m kabel
garanti 3 år
Type Stregkodelæser
Tilslutningstype RS-232, USB
Opløsning 1280 x 960
Vis mere Vis mindre
Har lithium-ion batteri - skal sendes på jorden