Beskrivelse
- Højhastigheds, omnidirektionel stregkodescanning gjort enkel.
- Ideel til lagerstyring, kitverifikation, scanning og udskrivning og udpakningsapplikationer.
- Proprietær Cortex Decoder-teknologi gør det muligt for scanneren nemt at læse små stregkoder samt skinnende og svært læselige overflader.
- Automatiseret tastaturenhed og dynamisk brugergrænseflade lader dig gå fra opsætning til første scanning på få sekunder.
- Dataparsing-funktion lader dig sortere og arrangere data præcis, som du vil– start med en simpel scanning og tilslut nemt skyen og dit ERP-system.
- Tåler 6 fod fald (MIL-STD-810G).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | V4500 stregkodelæser |
| Batteridriftstid | Op til 75.000 scanninger pr. opladning |
| Understøttede stregkodetyper | BC412, Codabar, Kode 11, Kode 128, Kode 32, Kode 39, Kode 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 af 5, IATA 2 af 5, Interleaved 2 af 5, Matrix 2 af 5, MSI Plessey, NEC 2 af 5, Pharmacode, Plessey, Lige 2 af 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic |
| Dataoverførselsmetode | Bluetooth™ 5 Lavenergi (klasse II) |
| Højde (metrisk) | 198 mm |
| Højde (engelsk) | 7,79 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 86 mm |
| Bredde (engelsk) | 3,39 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 152 mm |
| Dybde (engelsk) | 5,98'' |
| Vis mere |
Har lithium-ion batteri - skal sendes på jorden