Få mere at vide
Brady™ V4500 Stregkodescanner Batteriopladerholder
Artikelnummer. 30057761 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
V4500 Stregkodescanner (177233)
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30057761 V4500 Stregkodescanner (177233)
1 options
Artikelnummer. 30057761 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177235
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tilbehør til V4500 stregkodescanner for at sikre uafbrudt produktivitet.
Batterioplader - V1300 Vugge til V4500 Stregkodescanner
Tekniske data
Oversigt V1300 Vugge til V4500 Stregkodelæser
Højde (metrisk) 75 mm
Højde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 256 mm
Bredde (engelsk) 10,08 tommer.
Dybde (metrisk) 113 mm
Dybde (engelsk) 4,45 tommer.
Vægt (metrisk) 0.46 kg
Vægt (engelsk) 1.014 lb.
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning, lagermærkning
Fugtighed 5 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Til brug med (udstyr) V4500 Stregkodescanner (177233)
garanti 3 år
Type Scannerstativ
Alternativt varenummer BRA-V1300