Få mere at vide
Brady™ V4500 Stregkodescanner AC Adapter
Til brug med (udstyr):
V4500 stregkodescannersæt (177229), V1100 ekstra batterioplader (177236), V1100 ekstra batteriopladersæt (177230), V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232)
Beskrivelse
AC Adapter - AC Adapter til V4500 stregkodescanner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | AC Adapter til V4500 stregkodelæser |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Højde (engelsk) | 1,97 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 46 mm |
| Bredde (engelsk) | 1,81 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 98 mm |
| Dybde (engelsk) | 3,86 tommer. |
| Vægt (metrisk) | 0.18 kg |
| Vægt (engelsk) | 0.397 lb. |
| Certificeringer/compliance | CE, UKCA |
| Vis mere |