Få mere at vide
Brady™ V4500 stregkodelæsersæt EU
Artikelnummer. 30057742
Skift visning
Tilslutningstype:
RS-232, USB
Artikelnummer. Tilslutningstype
30057742 RS-232, USB
1 options
Artikelnummer. 30057742 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322619
Digitaliser datafangst og automatiser dine arbejdsgange med lethed og nøjagtighed med V4500 stregkodelæseren.
  • Højhastigheds, omnidirektionel stregkodescanning gjort enkel
  • Ideel til lagerstyring, kitverifikation, scanning og udskrivning og udpakningsapplikationer
  • Proprietær Cortex Decoder-teknologi gør det muligt for scanneren let at læse små stregkoder såvel som skinnende og svære at læse overflader
  • Automatiseret tastaturenhed og dynamisk brugergrænseflade lader dig gå fra opsætning til første scanning på få sekunder
  • Dataparsing-funktion lader dig sortere og arrangere data præcis, som du vil– start med en simpel scanning og tilslut nemt skyen og dit ERP-system
  • Tåler 1,8 m fald (MIL-STD-810G)
  • Induktivt opladningsbatteri holder et fuldt skift med over 75.000 scanninger
  • Sættet indeholder scanner, holder, batteri, AC adapter, USB kabel og EU-strømledning
Tekniske data
Batteridriftstid Op til 75.000 scanninger pr. opladning
Understøttede stregkodetyper BC412, Codabar, Kode 11, Kode 128, Kode 32, Kode 39, Kode 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 af 5, IATA 2 af 5, Interleaved 2 af 5, Matrix 2 af 5, MSI Plessey, NEC 2 af 5, Pharmacode, Plessey, Lige 2 af 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic
Dataoverførselsmetode Bluetooth™ 5 Lavenergi (Klasse II)
Vægt (metrisk) 1.38 kg
Opladningstid Opladning over vugge (0 til 100 %) 4 timer.
Vægt (engelsk) 3 lb.
Certificeringer/compliance CE, UKCA
Til brug med (applikation) Aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning, lagermærkning
Feltvisning Højdensitetsfelt: 30° Vandret med 20° Lodret, bredt felt: 50° Vandret med 33,50° Lodret
Fugtighed 5 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Inkluderer V4500 stregkodescanner, en V1300-holder, et V1200-batteri, en AC Adapter, et EU-strømkabel og en USB 1 M kabel
Dimensioner (L x B x H) 113 x 152 x 75 mm
garanti 3 år
Type Stregkodescanner
Tilslutningstype RS-232, USB
Opløsning 1280 x 960
Alternativt varenummer BR-V4500-KIT-EU