Beskrivelse
- Let at udskifte, visiret klikker på plads
- Til brug med 3M™ V4D Faceshield
- Erstatning for klar acetatvisir med gode kemikalieresistente egenskaber
- Acetatvisir har gode optiske egenskaber og en anti-tågebelægning
- Erstatning for klar polycarbonatvisir med slag- og ridsebestandighed
- Erstatning af stålnetvisir med sort mat finish, der beskytter mod flyvende spåner og splinter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE godkendt, EN 166, EN 166 |
| Højde (metrisk) | 0.25 cm |
| Form | Listning |
| Bredde (metrisk) | 30.48 cm |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | V4-seriens udskiftningsvisir |
| Til brug med (udstyr) | V4F-visir |
| Længde (metrisk) | 38.1 cm |
| Linse materiale | Polycarbonat |