Få mere at vide
Buerkle™ V2A rustfri stålske
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
V2A-ske af rustfrit stål til prøveudtagning.
- Rustfrit stål V2A (1.4301)
- Steriliserbar
- Robust
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1500 ml |
| Certificeringer/compliance | AISI 304, V2A (1.4301) |
| Produkttype | Måleske |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Materiale | Rustfrit stål (V2A) |