Få mere at vide
Buerkle™ V2A rustfri stålske
Artikelnummer. 10048472 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10048472
Brand: Buerkle™ 53701000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette Buerkle™ V2A Rustfri Steel Scoop som måleske i laboratoriet. Den er også velegnet til brug med fødevarer
V2A-ske af rustfrit stål til prøveudtagning.
  • Rustfrit stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • Robust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Certificeringer/compliance AISI 304, V2A (1.4301)
Produkttype Måleske
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Materiale Rustfrit stål (V2A)