Få mere at vide
V23 Wear Metals Standard: 50 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivelse
V23 Wear Metals Standard: 50 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Mængde | 100 g |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 50 μg/g/Antimony 50 μg/g/Barium 50 μg/g/Boron 50 μg/g/Cadmium 50 μg/g/Calcium 50 μg/g/Chromium 50 μg/g/Copper 50 μg/g/Iron 50 μg/g/Lead 50 μg/g/Magnesium 50 μg/g/Manganese 50 μg/g/Molybdenum 50 μg/g/Nickel 50 μg/g/Phosphorus 50 μg/g/Potassium 50 μg/g/Silicon 50 μg/g/Silver 50 μg/g/Sodium 50 μg/g/Tin 50 μg/g/Titanium 50 μg/g/Vanadium 50 μg/g/Zinc 50 μg/g |