Få mere at vide
V21+K Wear Metals Standard: 100 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17922926
Skift visning
Mængde:
100 g
200 g
400 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17922926 200 g
16499669 100 g
17960956 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17922926 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGV21+K100200G
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
V21+K Wear Metals Standard: 100 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Mængde 200 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Aluminium 100 μg/g/Barium 100 μg/g/Boron 100 μg/g/Cadmium 100 μg/g/Calcium 100 μg/g/Chromium 100 μg/g/Copper 100 μg/g/Iron 100 μg/g/Lead 100 μg/g/Magnesium 100 μg/g/Manganese 100 μg/g/Molybdenum 100 μg/g/Nickel 100 μg/g/Phosphorus 100 μg/g/Potassium 100 μg/g/Silicon 100 μg/g/Silver 100 μg/g/Sodium 100 μg/g/Tin 100 μg/g/Titanium 100 μg/g/Vanadium 100 μg/g/Zinc 100 μg/g