Få mere at vide
V21+K Wear Metals Standard: 100 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivelse
V21+K Wear Metals Standard: 100 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Mængde | 100 g |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 100 μg/g/Barium 100 μg/g/Boron 100 μg/g/Cadmium 100 μg/g/Calcium 100 μg/g/Chromium 100 μg/g/Copper 100 μg/g/Iron 100 μg/g/Lead 100 μg/g/Magnesium 100 μg/g/Manganese 100 μg/g/Molybdenum 100 μg/g/Nickel 100 μg/g/Phosphorus 100 μg/g/Potassium 100 μg/g/Silicon 100 μg/g/Silver 100 μg/g/Sodium 100 μg/g/Tin 100 μg/g/Titanium 100 μg/g/Vanadium 100 μg/g/Zinc 100 μg/g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Conostan S21 Element Blend
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, petroleum