Få mere at vide
Cole-Parmer™ V-serien Stuart™ Vortex mixer
Artikelnummer. p-200003974
Hastighedsområde:
200 til 2500 rpm
2500 til 4500 rpm
Fast hastighed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12017134
Brand: Cole-Parmer™ 0472901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne V-serie Stuart™ Vortex Mixer er en kompakt enhed perfekt til individuelle arbejdsstationer.
  • Bland en bred vifte af rørstørrelser og -former med det medfølgende gummikophoved.
  • Tung trykstøbt krop vil ikke danse hen over din bænk.
  • Automatisk start, når den bløde gummikop trykkes ned.
  • Vortex mixeren giver hurtig blanding af prøver indeholdt i reagensglas, små kolber og flasker.
  • Starter automatisk, når gummikoppen trykkes ned og stopper, når beholderen er fjernet.
  • Styr blandehastigheden ved at vælge fra 200 rpm for mere skånsom blanding til 2500 rpm for kraftig omrøring.
  • Tung trykstøbt krop for stabilitet under brug.
  • Inkluderer integreret retortstang til fastgørelse af beholdere over hvirvelvirkningen til langtidsblanding.
Tekniske data
Hastighedsområde Fast hastighed
Produkttype Vortexblander