Få mere at vide
Cole-Parmer™ V-serien Stuart™ Vortex mixer
Artikelnummer. 15401435
Skift visning
Hastighedsområde:
200 til 2500 rpm
2500 til 4500 rpm
Fast hastighed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde unitSize
15401435 2500 til 4500 rpm Hver
12017134 Fast hastighed Hver
12027134 200 til 2500 rpm Hver
3 options
Artikelnummer. 15401435
Brand: Cole-Parmer™ 0472913
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne V-serie Stuart™ Vortex Mixer er en kompakt enhed perfekt til individuelle arbejdsstationer.
  • Bland en bred vifte af rørstørrelser og -former med det medfølgende gummikophoved.
  • Tung trykstøbt krop vil ikke danse hen over din bænk.
  • Automatisk start, når den bløde gummikop trykkes ned.
  • Vortex mixeren giver hurtig blanding af prøver indeholdt i reagensglas, små kolber og flasker.
  • Starter automatisk, når gummikoppen trykkes ned og stopper, når beholderen er fjernet.
  • Styr blandehastigheden ved at vælge fra 200 rpm for mere skånsom blanding til 2500 rpm for kraftig omrøring.
  • Tung trykstøbt krop for stabilitet under brug.
  • Inkluderer integreret retortstang til fastgørelse af beholdere over hvirvelvirkningen til langtidsblanding.
Tekniske data
Orbit 4.5 mm
Hastighedsområde 2500 til 4500 rpm
Spænding 100 til 240 V
Rørstørrelse Op til 30 mm
Materiale Trykstøbt base
Dimensioner (L x B x H) 100 x 100 x 67 mm
Højde (engelsk) 2,6 tommer
Højde (metrisk) 67 mm
Længde (engelsk) 3,9 tommer.
Længde (metrisk) 100 mm
Bredde (engelsk) 3,9 tommer.
Bredde (metrisk) 100 mm
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
Vægt (metrisk) 0.55 kg
IP-vurdering IP43