Få mere at vide
Cole-Parmer™ V-serien Stuart™ Vortex mixer
Beskrivelse
- Bland en bred vifte af rørstørrelser og -former med det medfølgende gummikophoved.
- Tung trykstøbt krop vil ikke danse hen over din bænk.
- Automatisk start, når den bløde gummikop trykkes ned.
- Vortex mixeren giver hurtig blanding af prøver indeholdt i reagensglas, små kolber og flasker.
- Starter automatisk, når gummikoppen trykkes ned og stopper, når beholderen er fjernet.
- Styr blandehastigheden ved at vælge fra 200 rpm for mere skånsom blanding til 2500 rpm for kraftig omrøring.
- Tung trykstøbt krop for stabilitet under brug.
- Inkluderer integreret retortstang til fastgørelse af beholdere over hvirvelvirkningen til langtidsblanding.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4.2 mm |
| Hastighedsområde | 200 til 2500 rpm |
| Elektriske krav | 90/240 V, 50/60 Hz, 50 W |
| Spænding | 90/240 V |
| Watt | 50 W |
| Produkttype | Vortexblander |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Materiale | Trykstøbt |
| Dybde (engelsk) | 8,5 tommer |
| Dybde (metrisk) | 215 mm |
| Vis mere |