Få mere at vide
Cole-Parmer™ V-serien Stuart™ Vortex mixer
Description
- Bland en bred vifte af rørstørrelser og -former med det medfølgende gummikophoved.
- Tung trykstøbt krop vil ikke danse hen over din bænk.
- Automatisk start, når den bløde gummikop trykkes ned.
- Vortex mixeren giver hurtig blanding af prøver indeholdt i reagensglas, små kolber og flasker.
- Starter automatisk, når gummikoppen trykkes ned og stopper, når beholderen er fjernet.
- Styr blandehastigheden ved at vælge fra 200 rpm for mere skånsom blanding til 2500 rpm for kraftig omrøring.
- Tung trykstøbt krop for stabilitet under brug.
- Inkluderer integreret retortstang til fastgørelse af beholdere over hvirvelvirkningen til langtidsblanding.
Specifications
Specifications
| Hastighedsområde | Fast hastighed |
| Produkttype | Vortexblander |